Componentes descartáveis Masterflex
Componentes descartáveis Masterflex
Escolha componentes fiáveis que cumprem os mais restritos protocolos de esterilização
Com Masteflex descartável nunca mais terá de validar a limpeza e esterilização dos seus conjuntos de bioprocessamento. A compra de sistemas pré-montados, esterilizados e validados transfere a carga da validação para o fornecedor. Por isso é importante garantir que o seu fornecedor usa apenas produtos de marcas fiáveis e que cumpre protocolos restritos e bem estabelecidos no processo de esterilização.
Os conjuntos descartáveis Masterflex são fabricados numa sala limpa Classe 10000. A instalação de montagem possui certificação ISO 13485 e conformidade com as boas práticas de fabrico atuais. Oferecemos esterilização de irradiação por raios gama com um nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10–6, uma probabilidade num milhão de sobrevivência microbiana e total rastreabilidade de lote que identifica o local de produção, a data de fabrico e a origem dos componentes. Também fornecemos e mantemos toda a documentação necessária, incluindo documentos de validação completos e certificados de conformidade e esterilidade.
Construímos conjuntos personalizados com produtos fiáveis
Encaixes
Encaixe sanitário com junta fundida
Adicione outra camada de segurança, garantindo a esterilidade e evitando a contaminação com zero contacto do utilizador com a junta. Sem necessidade de adesivos ou clipes para manter a posição da junta.
Encaixes de desligamento rápido
Encaixes de desligamento rápido que lhe permitem fazer e interromper ligações de tubagem sem separar a tubagem do encaixe. Ligações disponíveis — dentadas, tubo, compressão e encaixe.
Encaixes Luer
Encaixes Luer concebidos para trabalho com microtubagem e seringas de tipo Luer. Terminações de ligação de tamanho padrão que permitem a intersubstituição de encaixes Luer, torneiras e coletores.
Encaixes dentados
Os encaixes dentados deslizam para a tubagem flexível. A elasticidade da tubagem mantém a tubagem no encaixe para instalações de baixa pressão.
Tubagem
Puri-Flex®
- Tubagem Premium translucida que oferece baixa espalação e uma maior durabilidade da bomba do que o silicone
- Termo selável e termo soldável
- Ideal para trabalho celular sensível
Silicone tratada com platina
- Superfície suave; baixos níveis de ligação de proteínas
- Menos potenciais lixiviados
- Ideal para uso farmacológico e de biotecnologia
PharMed BPT®
- Opção popular de tubagem opaca para aplicações de bioprocessamento
- Não tóxico, não hemolítico e termo selável e soldável
- Oferece uma longa durabilidade da bomba
PharmaPure®
- Biocompatibilidade similar a PharMed BPT
- Longa durabilidade sob pressão contínua até 40 psi (2.7 bar)
- Muito baixa espalação e baixos extraíveis
Chem-Durance® Bio
- Quando precisa de resistência química e biocompatibilidade com espalação extra baixa, não há melhor escolha.
- Excelente resistência e durabilidade sob pressão
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
- Escolher de entre uma ampla seleção de formulações
- Poupar tempo e dinheiro valiosos
Sensores
Sensores de fluxo
- Construa um sistema completo de sensores de fluxo descartável e personalizável de acordo com a sua aplicação
- Ideal para aplicações descartáveis e adequado para medições a longo prazo
- Conceção não invasiva que elimina o contacto com o fluido de trabalho
Sensores de pressão
- Ideais para aplicações como filtração de fluxo tangencial, filtração de fluxo cruzado, filtração de profundidade, monitorização de biorreatores e cromatografia
- Sensores concebidos para sistemas descartáveis mas que podem ser reutilizados
Sensores de temperatura
- Eliminam a contaminação cruzada e extensos protocolos de limpeza
- Podem ser esterilizados por raios gama
- Melhor precisão do que ±0,2 °C
Acessórios comuns
Pinças de catraca
Pinça plástica resistente autoclavável que não enferruja, corrói nem distorce. O controlo de catraca de doze posições ajusta desde fluxo total a fecho completo. Aceita tubagem flexível até D.E. 1/2”.
Pinças SaniSure®
Uma pinça inovadora que oferece uma compressão de 360 graus para a sua ligação sanitária. Cumpre os requisitos USP Classe VI.
Fecho de tubagem resistente
Pinça resistente que respeita a pressão de trabalho da tubagem larga. Fecho de polissulfona de elevada resistência para excelente durabilidade que pode ser reutilizado e resiste à maioria dos produtos químicos.
Barblock
Descrição: Obtenha uma compressão uniforme de 360 graus para ligação sem fugas a encaixes dentados. Oferece sete vezes a resistência de tração dos atilhos para cabo sem crimpagem ou distorção.
É hora de tornar o seu processo mais eficiente
- Do que precisa
Escolha de entre milhares de componentes. Personalizamos, configuramos, validamos e embalamos de acordo com as suas especificações - Quando precisa
Deixe de limpar e revalidar o seu sistema. Gerimos o seu inventário e enviamos conjuntos de acordo com o seu calendário. - Peça um orçamento hoje
Os especialistas de Masterflex descartável oferecem um orçamento totalmente esquemático seguido por uma amostra atual para sua aprovação.