Sistema AutoProtect da Köttermann
Sistema AutoProtect da Köttermann para a protecção activa do laboratório. A hotte de extracção de gases tem um design inteligente e fecha automaticamente a guilhotina quando o utilizador sai da estação de trabalho.
    O sistema AutoProtect disponibiliza uma protecção activa para todas as pessoas que trabalham com hottes de extracção de gases. Este sistema fecha a guilhotina dianteira automaticamente, reduz o perigo potencial para o utilizador a um mínimo, e, além disso, satisfaz de forma ideal os requisitos da BG Chemie (sindicato alemão dos trabalhadores químicos).
    Resumo das características e vantagens:
    • Se não estiver ninguém a trabalhar na hotte, o sistema AutoProtect fecha automaticamente a guilhotina dianteira. Assim, as substâncias perigosas não escapam para o ar e simultâneamente protege os trabalhadores de explosões que ocorram no interior da hotte
    • O sensor de infravermelhos opcional impede a descida da guilhotina dianteira sempre que qualquer objecto seja projectado para fora da mesma
    • Sistema AutoProtect com paragem integrada da guilhotina dianteira: o limitador electrónico sem impacto abre sempre a guilhotina à altura certa