Armazenamento de segurança
Armários para líquidos inflamáveis
A principal finalidade de proteção de um armário de armazenamento de segurança é a de proteger os produtos inflamáveis de forma eficaz contra um aumento crítico da temperatura (180K) em caso de incêndio, durante um determinado período de tempo. Se a temperatura subir acima de 180 K, podem ocorrer explosões, uma vez que muitos produtos químicos inflamáveis alcançam o respetivo ponto de autoignição. Os armários de segurança para líquidos inflamáveis são importantes para:
- Evitar explosões que aceleram o incêndio
- Proporcionar tempo suficiente para que os trabalhadores se coloquem em segurança
- Proporcionar tempo suficiente para as ações de combate ao incêndio e de salvamento
Apenas os armários do tipo 90 (resistentes ao fogo durante 90 minutos) em conformidade com a norma EN 14470-1 proporcionam a máxima segurança.
Armários para ácidos e bases
Armário especial para armazenamento seguro de materiais perigosos e corrosivos, em particular ácidos e bases. Não adequado para o armazenamento de líquidos inflamáveis.
Armários para produtos químicos
Armário para o armazenamento seguro e aprovado de produtos químicos, materiais tóxicos e outras substâncias que têm de permanecer fechados à chave nos locais de trabalho. Não adequado para o armazenamento de líquidos inflamáveis.
Armário para cilindros de gás
Máxima segurança no armazenamento, aprovisionamento e recolha de cilindros de gás em áreas interiores, em conformidade com a norma EN 14470-2
- Armários para cilindros de gás tipo G90 (resistentes ao fogo durante 90 minutos)
- Armários para cilindros de gás tipo G30 (resistentes ao fogo durante 30 minutos)