Hottes de extracção de gases sem conduta
As hottes de extracção de gases com recirculação, sem conduta, são uma alternativa quando não é possível instalar um circuito de extracção do interior para o exterior. Estão equipadas com uma tecnologia de filtração específica para o tipo de produtos manipulados.
Foram concebidas para protegerem o utilizador e o ambiente
- Uma solução flexível/adaptável
Tecnologia Flex™: coluna de filtração modular que pode ser adaptada ás suas necessidades e ao ambiente. Sólidos e líquidos, em separado ou em conjunto. - Uma solução económica
Consumo de energia muito reduzido
Fáceis de instalar e de mudar de lugar
Reduzem os custos das infra-estruturas, de configuração e de funcionamento - Uma solução segura
Estão em conformidade com a norma NF X 15-211 : 2009 e foram testadas de acordo com a norma ASHRAE 110 : 1995
ESP® – Programa de Segurança da Erlab: uma solução de protecção do utilizador de longa duração - Uma solução ecológica
Sem emissão de poluentes nocivos para a atmosfera