Produção de materiais para baterias
Produção de materiais de bateria
A Avantor está a colocar em movimento a ciência das baterias para criar um mundo melhor
As atuais baterias de iões de lítio consistem de quatro principais componentes: cátodo, ânodo, eletrólito e separador.
- O cátodo é uma folha de alumínio fina revestida com um composto feito de um agente ativo, solvente, aditivo super condutor e ligante. Os materiais ativos de cátodo são normalmente compostos de lítio e metal.
- O ânodo é normalmente uma folha de cobre fina revestida com um composto feito de um agente ativo, solvente, aditivo super condutor e ligante. O material ativo ânodo é grafite (sinteticamente-produzido ou minado).
O eletrólito é composto por sais, solventes e aditivos.
- Os separadores habituais são atualmente feitos de resina sintética, tal como polietileno (PE) e polipropileno (PP)
Avantor ajuda-o com importantes matérias-primas, produtos químicos, equipamento, instrumentos, bem como uma ampla gama de produtos para R&D, QA/QC, ensaio, ambiente controlado, equipamento proteção individual, segurança e gestão de instalações
Contacte o nosso representante local de vendas para mais informação ou preencha o nosso formulário de contacto
Ambientes controlados
Avantor disponibiliza uma gama abrangente de produtos para salas limpas para proteger os produtos e o processo.
Equipamento de proteção e segurança
Avantor possui uma ampla gama de equipamento proteção individual (EPI) para proteger o operador quando está a investigar, produzir ou reciclar.
Gestão de instalações
Avantor tem uma vasta gama de produtos para manter as instalações seguras, limpas e organizadas.
Produtos químicos e matérias-primas para produção
Avantor possui uma ampla gama de produtos químicos para R&D e a produção de materiais ativos de baterias.
Equipamento e instrumentos
Avantor distribui uma ampla gama de equipamento e instrumentos do processo de fabricantes de topo.
I&D, QA/QC. Testes
Avantor oferece uma ampla gama de produtos para satisfazer as necessidades especializadas de I&D, QA/QC; laboratórios de ensaio.
PRODUTOS EM DESTAQUE - PRODUTOS QUÍMICOS E MATÉRIAS-PRIMAS
O eletrólito mais comum em baterias de lítio é uma solução de sal de lítio, tal como hexafluorofosfato de lítio (LiPF6)
Vestuário de proteção
Descubra a nossa ampla gama de vestuário de trabalho, macacões descartáveis…
Arnês contra quedas
Sistemas antiqueda pessoais
Luvas
Refina aqui a procura da luva direita para a sua aplicação
Detetores de gás
Detetores multi-gás, detetores de oxigénio
Armazenamento de produtos químicos
As nossas soluções de armazenamento de produtos químicos proporcionam formas seguras para armazenar materiais corrosivos ou inflamáveis, protegendo as pessoas e as instalações...
Controlo de derramamentos
A nossa ampla gama de sistemas fixos e unidades de limpeza manual podem ajudar a manter o seu espaço laboratorial limpo de qualquer solução química vertida. Veja o produto que a Avantor tem para controlar derramamentos gerais ou aplicações específicas.