Produção de cátodos e ânodos para baterias
Produção de cátodos e ânodos para baterias
A Avantor está a colocar em movimento a ciência das baterias para criar um mundo melhor
Uma bateria de iões de lítio tem 2 elétrodos: o cátodo e o ânodo.
Quando a bateria está a descarregar, o ânodo liberta iões de lítio para o cátodo (fluindo pelo eletrólito), bem como eletrões (fluindo pelo circuito elétrico), sendo que este último gera corrente elétrica. Quando a bateria é ligada para recarregar, acontece o oposto, ou seja, os iões de lítio são libertos pelo cátodo e recebidos pelo ânodo.
Independentemente do tipo de elétrodo, eles são normalmente compostos de folha de metal revestida com um composto feito de um ligante de polímero, um aditivo condutor e um material ativo
- O Cátodo é uma folha de alumínio fina revestida com um composto. Os materiais ativos de cátodo são compostos de lítio e metal. O ligante de polímero mais usado é fluoreto de polivinilideno (PVDF) que dissolve em solventes inflamáveis e tóxicos, tais como um n-metil-pirrolidona (NMP) e n,n-dimetilformamida (DMF)
- O ânodo é normalmente uma folha de cobre fina revestida com um composto. O material ativo ânodo é grafite (sinteticamente-produzido ou minado). Um ligante de polímero habitualmente usado para o ânodo é celulose de carboximetil (CMC) que dissolve em água deionizada (água DI)
- Negro de fumo Super P (CB) é um aditivo condutor amplamente usado em cátodos e ânodos Seja em laboratório ou à escala industrial, Avantor ajuda-o com matérias-primas críticas, produtos químicos, equipamento, instrumentos, bem como uma ampla gama de produtos para R&D, QA/QC, ensaio, ambiente controlado, equipamento proteção individual, segurança e gestão de instalações
Contacte o nosso representante local de vendas para mais informação ou preencha o nosso formulário de contacto
Ambientes controlados
Avantor disponibiliza uma gama abrangente de produtos para salas limpas para proteger os produtos e o processo.
Equipamento de proteção e segurança
Avantor possui uma ampla gama de equipamento proteção individual (EPI) para proteger o operador quando está a investigar, produzir ou reciclar.
Gestão de instalações
Avantor tem uma vasta gama de produtos para manter as instalações seguras, limpas e organizadas.
Produtos químicos e matérias-primas para produção
Avantor possui uma ampla gama de produtos químicos para R&D e a produção de materiais ativos de baterias.
Equipamento e instrumentos
Avantor distribui uma ampla gama de equipamento e instrumentos do processo de fabricantes de topo.
I&D, QA/QC. Testes
Avantor oferece uma ampla gama de produtos para satisfazer as necessidades especializadas de I&D, QA/QC; laboratórios de ensaio.
NMP
Avantor oferece N-Metil-2-pirrolidona (NMP) em diferentes graus (ACS, eletrónica, microeletrónica, etc…)
O processo de fabrico de elétrodos e respetiva influência no desempenho da bateria de iões de lítio: atualização e tendências futuras
O processo de fabrico de elétrodos é essencial para determinar o desempenho da bateria