Montagem de células, módulos e packs de baterias
Montagem de células, módulos e packs de baterias
A Avantor está a colocar em movimento a ciência das baterias para criar um mundo melhor
Por outras palavras, as células, os módulos e packs são unidades de baterias unidas. Um grupo de células perfaz um módulo e um grupo de módulos perfaz um conjunto.
Enquanto a produção de elétrodos de bateria é essencialmente um processo químico, a produção de células, módulos e conjuntos é um processo de montagem mecânico.
As células de bateria são contentores que guardam energia quimicamente. Vêm em muitas formas, mas as três mais comuns são prismática, bolsa e cilíndrica.
As células de bateria estão dispostas em módulos para obter unidades úteis. As células estão conectadas usando barras de barramento de cobre ou alumínio em série e em paralelo, em conjuntos de bateria, para obter a tensão e capacidade de energia pretendidas. Um carro elétrico, por exemplo, requer 400-800 volts e uma única célula de bateria normalmente apresenta 3-4 volts
Por fim, o conjunto de baterias é a caixa completa que fornece energia ao carro elétrico. O conjunto contém normalmente células de bateria e/ou módulos, software (BMS - sistema de gestão de bateria) e frequentemente um sistema de arrefecimento e aquecimento, dependendo de onde e como o conjunto de bateria deve ser usado.
Além disso, as células podem ser diretamente integradas no conjunto de baterias cheio, sem dividi-lo em módulos individuais (Célula para Conjunto) ou diretamente integradas no chassis do carro (Célula para chassis)
Antes de uma bateria poder ser equipada num carro elétrico, deve ser formatada e testada. A formação da bateria é atualmente o principal problema no processo de fabrico da bateria. Os ciclos de carregamento e descarregamento que ativam o material numa célula ou conjunto de bateria recentemente montado podem demorar até 20 horas. Mas o processo é essencial, uma vez que influencia significativamente a vida, a qualidade e o custo da bateria. Quase cada bateria recentemente produzida está sujeita ao processo de formação e ensaio antes de ser equipada num sistema.
Avantor ajuda-o com produtos químicos, equipamento, instrumentos, bem como uma ampla gama de produtos para R&D, QA/QC, ensaio, ambiente controlado, equipamento proteção individual, segurança e gestão de instalações
Contacte o nosso representante local de vendas para mais informação ou preencha o nosso formulário de contacto
Ambientes controlados
Avantor disponibiliza uma gama abrangente de produtos para salas limpas para proteger os produtos e o processo.
Equipamento de proteção e segurança
Avantor possui uma ampla gama de equipamento proteção individual (EPI) para proteger o operador quando está a investigar, produzir ou reciclar.
Gestão de instalações
Avantor tem uma vasta gama de produtos para manter as instalações seguras, limpas e organizadas.
Produtos químicos e matérias-primas para produção
Avantor possui uma ampla gama de produtos químicos para R&D e a produção de materiais ativos de baterias.
Equipamento e instrumentos
Avantor distribui uma ampla gama de equipamento e instrumentos do processo de fabricantes de topo.
I&D, QA/QC. Testes
Avantor oferece uma ampla gama de produtos para satisfazer as necessidades especializadas de I&D, QA/QC; laboratórios de ensaio.