Solventes PESTINORM® SUPRA TRACE para análises vestigiais de pesticidas e substâncias orgânicas
PESTINORM® SUPRA TRACE – um solvente universal para todas as aplicações
Onze solventes de elevada pureza para todas as análises de amostras orgânicas e métodos de deteção sensível (cromatografia gasosa com deteção de ionização de chama, cromatografia gasosa com deteção de espetrometria de massa, cromatografia gasosa com deteção de captura de eletrões).
- Pureza muito elevada (>99,9% do ensaio), fiabilidade
- Um solvente universal para todas as amostras e métodos de deteção sensível
- O intervalo específico de tempo de retenção para ECD é mais amplo (por este motivo, até substâncias com pontos de ebulição baixos podem ser detetadas de forma fiável)
- Todos os métodos de deteção incluídos nas especificações
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
2 -Propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Acetona | 2,5 l | 85384.320E | |||
Ciclo-hexano | 2,5 l | 85385.320E | |||
Diclorometano | 2,5 l | 85386.320E | |||
Acetato de etilo | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
N-heptano 99% | 2,5 l | 85388.320E | |||
N-hexano 95% | 2,5 l | 85389.320E | |||
N-hexano 99% | 2,5 l | 85390.320E | |||
Essência de petróleo 40 - 60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Tolueno | 2,5 l | 85393.320E |