Padrões de referência secundários para cromatografia gasosa
Ampla gama com 24 padrões de referência secundários de CG diferentes para várias aplicações cromatográficas e analíticas. A FDA, a USP e a EP reconhecem a utilização de padrões secundários e de padrões de trabalho que são estabelecidos tendo como referência o padrão primário correspondente.
- Perfil de pureza e de impureza específico determinado por GC-MS (referido no Certificado de análise)
- Ensaio com nível superior a 99,9%
- Alternativa económica aos padrões primários de farmacopeia
- Disponível em frasco de vidro de 100 ml
- Dados de rastreabilidade para o lote atual específico de padrão primário
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Padrão de acetona para GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Padrão de acetonitrilo para GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Padrão de acetato de butilo para GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Padrão de ciclo-hexano para GC | 100 ml | 85656.180E | |||
Padrão de 1,2-dicloroetano para GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Padrão de diclorometano (DCM) estabilizado para GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Padrão de Di-éter isopropílico estabilizado para GC | 100 ml | 85659.180E | |||
Padrão de N,N-dimetilacetamida para GC | 100 ml | 85661.180E | |||
Padrão de N,N-dimetilformamida para GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Padrão de dimetilsulfóxido (DMSO) para GC | 100 ml | 85663.180E | |||
Padrão de 1,4-dioxano estabilizado para GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Padrão de etanol para GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Padrão de acetato de etilo para GC | 100 ml | 85666.180E | |||
Padrão de n-heptano para GC | 100 ml | 85667.180E | |||
Padrão de n-hexano para GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Padrão de isobutilmetilcetona para GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Padrão de metanol para GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Padrão de metiletilcetona (butanona) para GC | 100 ml | 85672.180E | |||
Padrão de 1-propanol para GC | 100 ml | 85675.180E | |||
Padrão de 2-propanol para GC | 100 ml | 85676.180E | |||
Padrão de éter metil terc-butílico para GC | 100 ml | 85671.180E | |||
Padrão de 2,2,4-trimetilpentano para GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Padrão de tetrahidrofurano (THF) para GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Padrão de tolueno para GC | 100 ml | 85678.180E |