Como carregar tubagem nas cabeças de bomba padrão Masterflex L/S
Resumo do vídeo
Vídeo de demonstração de como carregar corretamente uma tubagem de laboratório de silicone e Tygon numa cabeça de bomba padrão Masterflex L/S.
Os passos
Pré-carregamento
- Escolha uma cabeça de bomba padrão L/S: para tubagem de parede fina ou para tubagem de parede espessa
- Certifique-se de que as “anilhas de impulso" estão de cada um dos lados do rotor
- Localize a chave da tubagem e reserve
- A chave de tubagem aplica a tensão adequada e centra a tubagem
Carregamento da tubagem de laboratório de silicone ou Tygon
- Escolha o comprimento de tubagem pretendido
- Insira os conetores e pinças de tubagem
- Remova um dos "sinos finais” da cabeça
- Rode de forma a que as portas fiquem na palma da mão
- Coloque a tubagem na porta usando a curva natural
- Encoste-a contra os primeiros dois rolos
- Insira a chave de tubagem entre o tubo e a placa do rotor
- Rode a chave e faça-a deslizar pela tubagem para o outro lado enquanto posiciona a tubagem
- Remova a chave quando concluir
- Volte a colocar o sino final e alinhe ambos
- Pressione as duas metades uma contra a outra. Não pressione a tubagem com os dedos ou entre as duas metades.
- Se o fecho da cabeça de bomba for difícil, insira a chave de tubagem na ranhura e rode 1 - 2 voltas
- Verifique se a tubagem está centrada na cabeça de bomba
SUGESTÃO: com a tubagem Tygon, se lhe parecer difícil rodar a chave ou o fecho da bomba, use uma gota de água e deixe-a cair na extremidade do tubo. Isso ajuda a chave a deslizar facilmente pela tubagem.
SUGESTÃO ADICIONAL: Quando estiver pronto para retirar a tubagem, insira a chave da tubagem na ranhura e rode 1 - 2 voltas para pressionar afastando ligeiramente a cabeça de bomba e para facilitar a remoção da tubagem.
Transcrição do vídeo
Antes do carregamento
Estas são as bombas padrão L/S. Cada cabeça de bomba é concebida para um tamanho de tubagem, assegurando uma ótima inclusão e desempenho. Hoje iremos demonstrar a forma correta de carregar uma cabeça de bomba padrão Masterflex L/S. Mas primeiro vamos rever os dois tipos de bombas padrão L/S. Esta cabeça de bomba usa uma tubagem de parede fina, possui rolos que se estendem ligeiramente ultrapassando a placa. Esta cabeça de bomba usa uma tubagem de parede espessa. Possui rolos localizados dentro da placa. Note as "anilhas de impulso" de cada lado que asseguram que ambas as anilhas de impulso ficam no rotor. Esta é uma chave de tubagem. Iremos usá-la no processo de carregamento da bomba. O uso da chave de tubagem aplica a tensão adequada ao tubo, bem como o centra nos rolos e no interior da bomba. Agora vamos carregar a cabeça de bomba!
Como carregar a tubagem de silicone numa cabeça de bomba padrão
Primeiro, selecione o comprimento desejado de tubagem que pretende colocar na bomba. Insira os conetores de tubagem e as pinças de tubagem para posicionar os conetores. Este é um material de silicone. Note como a tubagem possui uma curva natural. E agora vai carregar esta curva natural com o rotor. Remova um dos "sinos finais". Rode-o de forma a que as portas fiquem na palma da sua mão. Pegue na tubagem, com a curva natural posicionada na porta, encoste-a contra os dois primeiros rolos, e pegue na chave de tubagem inserindo-a entre o tubo e a placa do rotor. Note como a chave pressiona a tubagem no alojamento. Agora vamos começar por rodar esta chave completamente para o outro lado, segurando a tubagem em posição com o polegar. Usando a chave, pressionamos a tubagem uniformemente contra a bomba. Deslocamos o polegar por cima ligeiramente e removemos a chave. Substituímos o sino final, tendo o cuidado de não pressionar a tubagem e de alinhar. Pressione as duas metades uma contra a outra, observando e assegurando que não pressiona a tubagem entre as duas metades. Note como a tubagem está agora no centro da cabeça de bomba
Como carregar uma tubagem de laboratório Tygon numa cabeça de bomba padrão
A tubagem Tygon é um material um pouco mais rígido do que o silicone. Repita o mesmo procedimento de carregamento da tubagem de silicone acima. Eis um pequeno truque para o ajudar a carregar este tipo de material. Se lhe parecer difícil rodar a chave ou o fecho da bomba, use uma gota de água e deixe-a cair na extremidade do tubo. Isso ajuda a chave a deslizar facilmente pela tubagem. Por vezes quando se volta a juntar a cabeça de bomba, é um pouco difícil. Pegue na chave e coloque-a na ranhura, rodando uma a duas voltas. Assim estica a tubagem um pouco e relaxa-a. A bomba deve fechar um pouco mais facilmente. Certifique-se de que não pressiona o tubo e veja se está centrado. Se não estiver bem centrado, não se preocupe porque quando o montar na unidade da bomba e colocar em funcionamento, irá automaticamente centrar-se dentro da bomba, porque usou a chave e esticou o tubo corretamente.
Outro truque a partilhar, uma forma fácil de abrir a bomba quando quiser trocar a tubagem. Use a chave de tubagem novamente, insira-a na ranhura e rode-a algumas vezes. Assim pressiona a cabeça de bomba afastando-a ligeiramente. Desta forma é um pouco mais fácil retirar a tubagem
Última atualização:05/03/21