Análise de humidade
A análise de humidade é uma análise importante no controle de qualidade, controle de produção e desenvolvimento de produtos em muitas indústrias, tais como farmacêutica, alimentar, etc. A humidade pode afetar a vida útil dos produtos, mas também afeta muitas outras aplicações. Os analisadores de humidade são uma alternativa rápida ao método clássico de secagem.
A VWR oferece uma seleção importante de analisadores de humidade de marcas conhecidas, como Sartorius e Ohaus, incluindo a nossa própria marca VWR, cada um com as suas características específicas para responder às necessidades específicas da aplicação.
- Aquecimento por infravermelhos ou halogéneo para resultados rápidos
- Elementos cerâmicos ou de quartzo em espiral para medições mais precisas
Também estão disponíveis versões verificadas (OCE) para uso em metrologia legal.
Seleção de produtos
Analisadores de humidade, VWR®
Gama económica de instrumentos compactos e robustos para medições de rotina.
Analisadores de humidade, Ohaus
Foco na precisão e facilidade de uso, para rotina e uso profissional.
Analisadores de humidade, Sartorius
Nível Premium alta precisão, para rotina e medições profissionais.
Barquinhos / Pratos de pesagem e secagem
De alumínio, resistentes e compatíveis com a maioria dos analisadores de humidade