Titulação de Karl Fischer
Possibilidade de escolha entre tituladores volumétricos compactos ou tituladores coulométricos Karl Fischer e reagentes relacionados para a determinação da água.
  • Os tituladores volumétricos Karl Fischer destinam-se a volumes médios a altos de água (em mg), combinando uma determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização simples
  • Os tituladores coulométricos Karl Fischer destinam-se a volumes pequenos de água (em µg) e combinam uma determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização muito simples
  • Reagentes Karl Fischer
Tituladores coulométricos Karl Fischer
Os tituladores coulométricos de rotina Karl Fischer aliam a determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização simples...
Reagentes Karl Fischer
Aplicação Karl Fischer para a determinação da água...