Frascos de laboratório da DURAN®
O processo evolutivo da DURAN® caracteriza-se, como todos os outros, pela diversificação e ramificação. No centro está o frasco de laboratório original GL 45, feito de vidro de borossilicato 3.3, com escalas de fácil leitura e um grande campo de rotulagem para facilitar a marcação, em cerâmica branca cozida de alta resistência.
O vidro de borossilicato 3.3 é um material atrativo que oferece inesgotáveis possibilidades de design. As principais propriedades são a resistência química muito alta, o comportamento virtualmente inerte, a transparência, a temperatura de uso elevada, a expansão térmica mínima e a resultante elevada resistência ao choque térmico.
Desde a introdução do frasco de laboratório GL 45 em 1972 que os frascos DURAN® têm sido consistentemente desenvolvidos e melhorados. Está agora disponível uma ampla gama de produtos e sistemas de elevada qualidade. As numerosas variantes e o equipamento original abrangente da DURAN®permitem aplicações praticamente ilimitadas.
Tradicional - frasco de reagente da DURAN®
Os frascos originais e um clássico de laboratório - o frasco de reagente da DURAN® .
Original - frasco DURAN® GL 45
O standard dourado dos frascos de laboratório multifuncionais em vidro de borossilicato 3.3 de elevada pureza.
Inteligente - DURAN® YOUTILITY
Preserva as melhores características do frasco original, esta geração de frascos oferece mais funcionalidades, segurança do utilizador e dos componentes.
Puro - DURAN® PURE
Uma gama de frascos e tampas de elevada qualidade desenvolvida para satisfazer as necessidades da indústria farmacêutica.
Inclinado - DURAN® TILT
O frasco reutilizável inteligente para a preparação de meios de cultura de células.
Poupa espaço - DURAN® SQUARE
A embalagem fechada e eficiente é a vantagem desta forma que lhe permite poupar espaço.
Ampliado - DURAN® GLS 80®
Todas as características dos frascos originais GL 45 da DURAN® com as vantagens acrescidas de uma boca mais larga.
Isolado - DURAN® parede dupla
Uma camisa externa de vidro permite que os conteúdos sejam aquecidos ou arrefecidos sem o risco de contaminação cruzada.
Protetor - DURAN® protect
Um revestimento externo de segurança em plástico protege o utilizador e também os conteúdos contra ruturas.
Mais forte - DURAN® pressure plus+
Um frasco mais resistente que oferece uma opção mais segura para aplicações de laboratório que envolvam vácuo ou pressão moderada.
Ondulado - DURAN® com defletores
O derradeiro frasco para mistura de elevada eficácia, combinado com as vantagens da boca GLS 80® mais larga.
Protegido contra UV - DURAN® âmbar
A adição de uma camada âmbar externa fundida garante a proteção dos conteúdos contra os efeitos da fotodegradação.