Print…
Frascos, de boca larga, com defletores e tampa roscada GLS 80®, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
212863658 212864457 212865453
215-3875EA 29.5 EUR
215-3875 215-3876 215-3877
Frascos, de boca larga, com defletores e tampa roscada GLS 80®, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
Frascos de boca larga de vidro borossilicato 3.3 DURAN®, com rosca GLS 80® e 3 defletores verticais na superfície interior, o movimento rotativo é interrompido tornando a ação de mistura muito mais eficaz.
  • Os frascos são totalmente autoclaváveis
  • Fáceis de ler e com escala de volume graduada
  • Boa resistência a temperatura
  • Completo com anel antigotejamento e tampa roscada GLS 80®
Os defletores melhoram a circulaçao de cima para baixo e produzem maior mistura radial. Os defletores têm outras vantagens, como a inibição da formação de um vórtex central eMais informação do produto