Guia de SPE
Preparação de amostras
Desde que os cientistas analisam compostos, há a necessidade da preparação de amostras para extrair e purificar os seus componentes.
A tecnologia atual para a preparação de amostras, a Extração em fase sólida (SPE), está fundamentada nos princípios da cromatografia e oferece maior rapidez, menor utilização e exposição a solventes perigosos, e melhor reprodutibilidade da separação em comparação com outros métodos, como a extração líquido/líquido.
Objetivo da preparação de amostras
Limpeza das amostras -Necessária para eliminar impurezas e/ou isolar o componente de interesse da matriz. Isto ajuda a aumentar a vida útil da coluna analítica e evita a contaminação do equipamento, protegendo, assim, os instrumentos dispendiosos.
Concentração da amostra -Para alcançar os limites de deteção do equipamento analítico. A preparação das amostras concentra seletivamente os componentes de interesse antes da análise.
Colunas à base de polímero
Estas partículas de resina têm uma grande área de superfície e apresentam uma elevada rigidez e estabilidade no intervalo de pH de 1-14, além de serem molháveis com água e não serem afetadas pela secagem de adsorventes. As colunas estão disponíveis nas formas hidrofóbica, hidrófila e permuta iónica, adequadas para as situações em que são utilizados métodos avançados de deteção.
Colunas à base de sílica
Os adsorventes de SPE à base de sílica fornecem extrações previsíveis e consistentes para subconjuntos distintos de uma ampla gama de tipos de amostra. Os adsorventes de modo misto podem ser utilizados para a extração de compostos a partir de matrizes mais complexas.
Para efetuar a extração em fase sólida, é necessário um coletor como este. Inclui: 1 câmara de vácuo em vidro, 1 tampa em nylon com conectores Luer e 1 junta de polietileno, 24 torneiras de polipropileno de controlo de fluxo individuais, 24 agulhas de aço inoxidável, 1 rack de colheita de amostras com 3 pilares de suporte, 3 prateleiras de altura ajustável, 9 clipes de suporte de prateleira, 1 manómetro de vácuo/conjunto de controlador em polipropileno, 1 folha de instruções.