Meios para análise de água
Fornecedor: Merck
A disponibilidade de água potável e pura é um dos principais problemas com que a humanidade se confronta actualmente. A análise da água também está recomendada tanto na indústria agro-alimentar como na indústria farmacêutica. Os meios granulados da Merck são produzidos sob as mais rigorosas directrizes, e a sua qualidade é controlada de acordo com a norma ISO 11133.
- Temos a solução certa para todos os seus requisitos: uma vasta gama de meios desidratados ou de meios prontos a usar, como é o caso da Merckoplate®, associada a sistemas de filtração apropriados
- Produtos de alta qualidade a preços económicos
- Todos os meios estão em conformidade com as normas ISO
Ask for our Water Brochure - Microbiological examination Merck W 286135. GN-6 Cellulose filters from Pall are recommended for the examination of drinking water.