ChromoCult Enterobacter sakazakii agar
Fornecedor: Merck
Um excelente meio selectivo para a detecção da enterobactéria E. sakazakii no leite em pó em geral e nos leites em pó para lactentes. O meio E.sakazakii ChromoCult ® permite o bom crescimento e a forte coloração das colónias de E.sakazakii. A adição de inibidores e a temperatura de incubação de 44 °C reduzem largamente o crescimento da maior parte da flora acompanhante de bactérias gram-positivas e gram-negativas. A E. sakazakii é beta-D-glucosidase positiva e cresce neste meio na forma de colónias verde-azuladas. Incubação: 24 ±2 horas a 44 ±1 °C. A temperatura de incubação tem uma forte influência na sensibilidade e na selectividade deste método. Temperaturas superiores a 45 °C inibem o crescimento da E. sakazakii. Temperaturas inferiores a 43 °C reduzem a inibição das bactérias acompanhantes.
- Um meio cromogénico de baixo preço por placa para a detecção rápida, segura e fiável da enterobactéria E.sakazakii
- Segurança máxima - a técnica cromogénica exclusiva é a única forma de detectar todas as enterobactérias E.sakazakii de modo seguro e simples
- Identificação fácil no espaço de 24 horas. Apenas as colónias de enterobactérias E.sakazakii aparecem a turquesa, enquanto que as outras bactérias são reprimidas ou crescem sem cor
- Com recomendação ISO 22964