Rack de diluição para Compact Dry
Fornecedor: HYSERVE
1000888
1000889
710-0605EA
167
EUR
710-0605
710-2046
Rack de diluição para Compact Dry
Meios de cultura
Meios de Cultura Desidratados
Copos estéreis para a diluição de amostras numa proporção 1:10. Contêm 9 ml de solução de cloreto de sódio tamponada.
- Os copos podem ser usados separados
- Facilidade de abertura
- Armazenamento à temperatura ambiente
- Prazo de validade longo