Print…
Vitamin A acetate (sintética) ≥95% (by HPLC)
Fornecedor: Enzo Life Sciences
Atenção
ALX4600390001 ALX4600390005
ENZOALX4600390001EA 51.7 EUR
ENZOALX4600390001 ENZOALX4600390005
Vitamin A acetate (sintética) ≥95% (by HPLC)
Vitamin A acetate
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Fórmula: C₂₂H₃₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019413
Número CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Encomendar
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic