Print…
Serotonin hydrochloride
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
ALX550328G001 ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA 317 EUR
ENZOALX550328G001 ENZOALX550328M050
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Número MDL : MFCD00012686
Número CAS: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III