Print…
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (por TLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: CNQX disodium salt, CNQX 2Na
ALX550283M005 ALX550283M010 ALX550283M025
ENZOALX550283M005EA 107 EUR
ENZOALX550283M005 ENZOALX550283M010 ENZOALX550283M025
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (por TLC)
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt
AMPA/kainate receptor antagonist
  • Rust red solid.
Water soluble, potent competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. More soluble form of CNQX (Prod. No. ALX-550-042).
Soluble in water (5 mg/ml).
Fórmula: C₉H₂N₄O₄.2Na
Peso Molecular: 276.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09953908
Número CAS: 115066-14-3
Encomendar
Purity (TLC) ≥98%