Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
ALX500007G001 ALX500007G005 ALX500007G025
ENZOALX500007G001EA 178 EUR
ENZOALX500007G001 ENZOALX500007G005 ENZOALX500007G025
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6