Print…
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Sinônimos: Octil β-D-glucopiranosido
ALX500001G001 ALX500001G005 ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA 56.1 EUR
ENZOALX500001G001 ENZOALX500001G005 ENZOALX500001G025
N-Octil β-D-glucopiranosido
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fórmula: C₁₄H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063288
Número CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8