Print…
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: ADP.K, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate monopotassium salt, 5'-ADP-K
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 84.7 EUR
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066472
Número CAS: 72696-48-1
Merck Index: 14,00154
Encomendar
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast