Print…
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
ALX480001G001 ALX480001G005
ENZOALX480001G001EA 93.5 EUR
ENZOALX480001G001 ENZOALX480001G005
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Peso Molecular: 471.167 g/mol
Número MDL : MFCD00066635
Número CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7