Print…
Cianocobalamina
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460024G001 ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA 85.8 EUR
ENZOALX460024G001 ENZOALX460024G005
Cianocobalamina
Cianocobalamina
Fórmula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Peso Molecular: 1355.38 g/mol
Ponto de Fusão: 320 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151092
Número CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152