Print…
D(+)-Biotina
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 50.6 EUR
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-Biotina
D(+)-Biotina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Ponto de Fusão: 232…233 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005541
Número CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231