Print…
Metotrexato
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Perigo
Sinônimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ALX440045G001 ALX440045M050 ALX440045M100 ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA 502 EUR
ENZOALX440045G001 ENZOALX440045M050 ENZOALX440045M100 ENZOALX440045M500
Metotrexato
Methotrexate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso Molecular: 454.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III