Print…
Procaspase-3 Ativador (PAC1, (4-Benzilpiperazina)ácido acético-(3-allil-2-hidroxibenzilideno)hidrazina) ≥98% (por HPLC), sólido branco a quase branco
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Sinônimos: 4-(Phenylmethyl)[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hydrazide-1-piperazine acetic acid, (4-benzylpiperazino)acetic acid-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide
ALX430146M010 ALX430146M050
ENZOALX430146M010EA 83.6 EUR
ENZOALX430146M010 ENZOALX430146M050
Procaspase-3 Ativador (PAC1, (4-Benzilpiperazina)ácido acético-(3-allil-2-hidroxibenzilideno)hidrazina) ≥98% (por HPLC), sólido branco a quase branco
Procaspase-3-activator (PAC1, (4-benzylpiperazino)acetic acid-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide)
Caspase-3 activator
First molecule to directly activate procaspase-3 to caspase-3 in vitro. Has been shown to induce apoptosis in cancer cells.
Soluble in acetonitrile, DMSO, dioxane or methanol.
Fórmula: C₂₃H₂₈N₄O₂
Peso Molecular: 392.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03302441
Número CAS: 315183-21-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Purity (HPLC (UV)) ≥98%