Print…
DEA NONOate ≥98% (por RMN), sólido branco a quase branco
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Perigo
Embalado sob gás inerte
ALX4300345005 ALX430034M010 ALX430034M050
ENZOALX4300345005EA 149 EUR
ENZOALX4300345005 ENZOALX430034M010 ENZOALX430034M050
DEA NONOate ≥98% (por RMN), sólido branco a quase branco
DEA NONOate
DEA NONOate is used as a nitric oxide donor.
Hygroscopic and soluble in 100% ethanol (25 mg/ml), DMSO (2 mg/ml), dimethyl formamide (2 mg/ml) or PBS, pH 7.2 (10 mg/ml).
Fórmula: C₄H₁₀N₃O₂·C₄H₁₂N
Temperatura de Armazenamento: Temperature ultra-baixa de congelação (-80°C)
Número CAS: 372965-00-9
Encomendar
Purity (NMR) ≥98%