Print…
Demecolcine ≥98% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Colcemid
ALX430033M001 ALX430033M005
ENZOALX430033M001EA 63.8 EUR
ENZOALX430033M001 ENZOALX430033M005
Demecolcine ≥98% (por HPLC)
Demecolcine
Depolymerizes microtubules and inhibits their formation. Induces apoptosis.
Semisynthetic from colchicine (Prod. No. ALX-380-033).
Fórmula: C₂₁H₂₅NO₅
Peso Molecular: 371.433 g/mol
Número MDL : MFCD00075459
Número CAS: 477-30-5