Print…
Noc-5 ≥90% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Embalado sob gás inerte
ALX430017M005 ALX430017M010
ENZOALX430017M005EA 186 EUR
ENZOALX430017M005 ENZOALX430017M010
Noc-5 ≥90% (por HPLC)
Noc-5
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-5 is 25 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Atenção: Protect from light and moisture. 
Fórmula: C₆H₁₆N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 146724-82-5
Encomendar
Purity ≥90% (HPLC)