Print…
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 52.8 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Fórmula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007140
Número CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4