Print…
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
ALX385003M010 ALX385003M050
ENZOALX385003M010EA 372 EUR
ENZOALX385003M010 ENZOALX385003M050
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (por HPLC)
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride
Nitric oxide (NO) scavenger.
Antioxidant flavonoid.
Soluble in methanol or 0.1% hydrochloric acid.
Fórmula: C₁₅H₁₁O₆Cl
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00017582
Número CAS: 528-58-5
EINECS: 208-438-6
Merck Index: 14,02687
Encomendar
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS