Print…
Cytochalasin A
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380057M001 ALX380057M005 ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA 102 EUR
ENZOALX380057M001 ENZOALX380057M005 ENZOALX380057M010
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Fórmula: C₂₉H₃₅NO₅
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Número MDL : MFCD00005935
Número CAS: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II