Print…
G418 disulfato
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Sinônimos: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 69.3 EUR
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G418 disulfato
G418 disulfato
Fórmula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso Molecular: 692.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058314
Número CAS: 108321-42-2