Print…
Sulfato de gentamicina
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Perigo
ALX380003G001 ALX380003G005 ALX380003G010 ALX380003G025
ENZOALX380003G001EA 83.6 EUR
ENZOALX380003G001 ENZOALX380003G005 ENZOALX380003G010 ENZOALX380003G025
Sulfato de gentamicina
Gentamicin sulphate
Ponto de Fusão: 218…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270181
Número CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403