Print…
Okadaic acid potassium salt
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Halochondrine A potassium salt, OA potassium salt, 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin potassium salt
ALX350063C050 ALX350063C100 ALX350063M001
ENZOALX350063C050EA 165 EUR
ENZOALX350063C050 ENZOALX350063C100 ENZOALX350063M001
Okadaic acid potassium salt
Okadaic acid potassium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Número MDL : MFCD00214356
Número CAS: 155751-72-7