Print…
Curcumin (de Curcuma longa) ≥98% (por HPLC), alta pureza
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
ALX350028M010 ALX350028M050 ALX350028M250
ENZOALX350028M010EA 51.7 EUR
ENZOALX350028M010 ENZOALX350028M050 ENZOALX350028M250
Curcumin (de Curcuma longa) ≥98% (por HPLC), alta pureza
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5