Print…
Okadaic acid ammonium salt
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Halochondrine A ammonium salt, OA
ALX350010C100 ALX350010M001
ENZOALX350010C100EA 330 EUR
ENZOALX350010C100 ENZOALX350010M001
Okadaic acid ammonium salt
Okadaic acid ammonium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Número MDL : MFCD00153856
Número CAS: 155716-06-6