Print…
Okadaic acid
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
ALX350003C025 ALX350003C050 ALX350003C100 ALX350003M001
ENZOALX350003C025EA 139 EUR
ENZOALX350003C025 ENZOALX350003C050 ENZOALX350003C100 ENZOALX350003M001
Okadaic acid
Okadaic acid
Fórmula: C₄₄H₆₈O₁₃
Número MDL : MFCD00083455
Número CAS: 78111-17-8