Print…
LY 303511 ≥95% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: 8-phenyl-2-piperazin-1-ylchromen-4-one, 8-phenyl-2-(piperazin-1-yl)-4H-chromen-4-one, EM 101, NV 128, 2-(1-Piperazinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
ALX270410M001 ALX270410M005
ENZOALX270410M001EA 116 EUR
ENZOALX270410M001 ENZOALX270410M005
LY 303511 ≥95% (por HPLC)
LY 303511
Useful negative control for the PI(3)K (phosphoinositide 3-kinase) inhibitor LY-294,002. Does not inhibit PI(3)K even at concentrations.
Yellow solid.
Soluble in DMSO.
Fórmula: C₁₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03453556
Número CAS: 154447-38-8