Print…
Piceatannol
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
ALX270202M001 ALX270202M010 ALX270202M050
ENZOALX270202M001EA 58.3 EUR
ENZOALX270202M001 ENZOALX270202M010 ENZOALX270202M050
Piceatannol
Piceatannol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00221715
Número CAS: 10083-24-6