Print…
Bisindolylmaleimide II 97 1H-NMR
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270050M001 ALX270050M005
ENZOALX270050M001EA 83.6 EUR
ENZOALX270050M001 ENZOALX270050M005
Bisindolylmaleimide II 97 1H-NMR
Bisindolylmaleimide II
PKC inhibitor
Fórmula: C₂₇H₂₆N₄O₂
Peso Molecular: 438.5 g/mol
Número CAS: 137592-45-1