Print…
MBCQ ≥98%
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1490005 BMLPD1490025
ENZOBMLPD1490005EA 89.1 EUR
ENZOBMLPD1490005 ENZOBMLPD1490025
MBCQ ≥98%
MBCQ
Selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase (PDE V, IC50=19 nM).
  • PDE inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO.
Fórmula: C₁₆H₁₂CIN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 150450-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7de405c2bfc185f39e34bf80cbbddca75109c34f&vid=5066401ea833081f3cd7d485f02851ecd63b4550&prid=web&clid=SAPDAM