Print…
5-Hydroxydecanoate sodium salt 98 TLC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: 5-Hydroxydecanoate sodium, Sodium 5-hydroxydecanoate
BMLKC1410100 BMLKC1410500
ENZOBMLKC1410100EA 86.9 EUR
ENZOBMLKC1410100 ENZOBMLKC1410500
5-Hydroxydecanoate sodium salt 98 TLC_ASSAY_METHOD
5-Hydroxydecanoate sodium salt
Inhibits ATP-sensitive K+ channels.
  • K+ channel blocker
White solid.
Soluble in water (25 mg/ml).
Fórmula: C₁₀H₁₉O₃·Na
Peso Molecular: 210.3 g/mol
Número MDL : MFCD00153808
Número CAS: 71186-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17d8a3d8afe9e2c69f4d51835d131f69b96cd6e&vid=9f1f2fbdc365583fd83576daa52671a46e06c246&prid=web&clid=SAPDAM