Print…
AAL-993 ≥98% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: AAL 993, 2-[(4-Pyridyl)methyl]amino-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 2-[(4-Pyridinylmethyl)amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
BMLEI3670005 BMLEI3670025
ENZOBMLEI3670005EA 211 EUR
ENZOBMLEI3670005 ENZOBMLEI3670025
AAL-993 ≥98% (por HPLC)
AAL-993
Highly potent inhibitor of VEGFR-1 (IC50=130nM), VEGFR-2 (IC50=23nM) and VEGFR-3 (IC50=18nM). At higher concentrations it inhibits PDGFR-β (640nM), c-Kit (236nM) and CSF-1R (380nM).
  • VEGFR inhibitor
Pale yellow solid.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or ethanol (15 mg/ml).
Fórmula: C₂₀H₁₆F₃N₃O
Peso Molecular: 371.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 269390-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a659a16d29ff52d758bf8724b2c5ae133bfce73&vid=2d24653f0048c120fe6531c588341112b074a803&prid=web&clid=SAPDAM