Print…
MMP-13 inhibitor ≥99% (por HPLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Collagenase-3 Inhibitor, N4,N6-Bis(4-fluoro-3-methylbenzyl)pyrimidine-4,6-dicarboxamide, Pyrimidine-4,6-dicarboxylic acid, bis-(4-fluoro-3-methyl-benzylamide), QJ-1564, Matrix Metalloproteinase-13 Inhibitor, 4,6-Pyrimidinedicarboxamide
ENZCHM1230001 ENZCHM1230005
ENZOENZCHM1230001EA 154 EUR
ENZOENZCHM1230001 ENZOENZCHM1230005
MMP-13 inhibitor ≥99% (por HPLC)
MMP-13 inhibitor
Potent MMP-13 inhibitor.
Fórmula: C₂₂H₂₀F₂N₄O₂
Número MDL : MFCD09878513
Número CAS: 544678-85-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3cdcac8fa8d090e5ba7efdfece8330f215e3aa&vid=542d326656354a278e2f21c37fd4b6ca83a9d322&prid=web&clid=SAPDAM