Print…
AH-6809 ≥98% (por TLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: AH 6809, 6-Isopropoxy-9-oxo-9H-xanthene-2-carboxylic acid
BMLRA1100005 BMLRA1100025
ENZOBMLRA1100005EA 86.9 EUR
ENZOBMLRA1100005 ENZOBMLRA1100025
AH-6809 ≥98% (por TLC)
AH-6809
Selective prostaglandin E₂ receptor (EP₁) antagonist. Useful at concentrations up to 10 µM, at which point it starts to block PGD₂ and TXA₂ receptors.
Soluble in DMSO.
Fórmula: C₁₇H₁₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056083
Número CAS: 33458-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94286a34d22490e6cdb6ee3be38259867928451d&vid=2260cdb21fa2fbddcca5ecec600b8028a253aa47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥98% (TLC)