Print…
Prostaglandin D₂ 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Perigo
Sinônimos: PGD₂
BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050010EA 465 EUR
ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
Peso Molecular: 352.5 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 41598-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6bf1c5ec762d1895f102b42d464097a1ac5b08&vid=49761997255650b0123af013b9e17203b14721fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥98% (HPLC)